missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenolphthalein Indicator, 1% (w/v) in Methanol, Neutralized, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 56215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Cubitainer; Size: 20 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
56215 Package: Cubitainer; Size: 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 56215 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 56215

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenolphthalein Indicator
CAS 77-09-8, 67-56-1
CAS % minimum 97.0, 0.5
CAS % maximal 100.0, 1.5
Formule moléculaire C20H14O4
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nom de l’IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Emballage Cubitainer
Solvant ou matrice Methanol
Couleur Colorless to Pink
Quantité 20 L
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats