missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VeriSpec™ Tampon de pH, matériau de référence certifié

Numéro de catalogue. 01100274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
Color:
Bleu
Incolore
Jaune
Rouge
pH:
1.00 ±0.01
1.68 ±0.01
10.00 ±0.01
11.00 ±0.01
12.00 ±0.01
12.45 ±0.01
13.00 ±0.01
2.00 ±0.01
3.00 ±0.01
4.00 ±0.01
5.00 ±0.01
6.00 ±0.01
6.86 ±0.01
7.00 ±0.01
8.00 ±0.01
9.00 ±0.01
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity Color pH
01100274 500 mL Jaune 7.00 ±0.01
01185028 500 mL Incolore 1.00 ±0.01
01185027 500 mL Incolore 1.68 ±0.01
01100270 500 mL Incolore 2.00 ±0.01
01185026 500 mL Incolore 3.00 ±0.01
01185025 500 mL Incolore 4.00 ±0.01
01100272 500 mL Rouge 4.00 ±0.01
01185024 500 mL Incolore 5.00 ±0.01
01185023 500 mL Incolore 6.00 ±0.01
01185022 500 mL Incolore 6.86 ±0.01
01185021 500 mL Incolore 7.00 ±0.01
01185020 500 mL Incolore 8.00 ±0.01
01185019 500 mL Incolore 9.00 ±0.01
01185018 500 mL Incolore 10.00 ±0.01
01100276 500 mL Bleu 10.00 ±0.01
01185017 500 mL Incolore 11.00 ±0.01
01185016 500 mL Incolore 12.00 ±0.01
01100277 500 mL Incolore 12.45 ±0.01
01185015 500 mL Incolore 13.00 ±0.01
RV1495001A 1 L Incolore 3.00 ±0.01
RV1500001A 1 L Incolore 4.00 ±0.01
01100271 1 L Rouge 4.00 ±0.01
RV1505001A 1 L Incolore 5.00 ±0.01
RV1510001A 1 L Incolore 6.00 ±0.01
RV1540001A 1 L Incolore 6.86 ±0.01
RV1550001A 1 L Incolore 7.00 ±0.01
01100273 1 L Jaune 7.00 ±0.01
RV1580001A 1 L Incolore 8.00 ±0.01
RV1590001A 1 L Incolore 9.00 ±0.01
RV1600001A 1 L Incolore 10.00 ±0.01
01100275 1 L Bleu 10.00 ±0.01
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Numéro de catalogue. 01100274 Fournisseur VeriSpec™ Code fournisseur RV155100500A
Edge

ISO Les matériaux de référence certifiés 17025/17034 pH Buffer offrent le plus haut niveau d’assurance qualité. Un certificat d’analyse fournissant la valeur de propriété spécifiée, l’incertitude et la traçabilité est disponible pour chaque bouteille.

  • Pas de formaldéhyde ni de composés de mercure comme conservateurs
  • Aucun composé de chrome comme colorant
  • Fabriqué et testé dans ISO des installations accréditées 17025/17034
  • Les pH 4, 7 et 10 sont codés par couleur pour faciliter l’identification
  • Certifié traçable à NIST

Spécifications

Chemical Name or Material VeriSpec™ Certified Reference Material, Buffer pH 7.00 ±0.01 (at 25°C)
CAS Proprietary, 7732-18-5, 7558-79-4, 1310-73-2, 7778-77-0
Color Jaune
Certificate of Analysis Yes
Concentration 1X
For Use With (Application) Étalonnage
For Use With (Equipment) pH-mètre et électrode
pH 7.00 ±0.01
Physical Form Liquide
Product Line VeriSpec
Quantity 500 mL
Solution Type pH Buffer
Formulation Aqueous Solution
Packaging Poly naturel
Traceability to NIST NIST Traceable
Grade Certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

ISO 17025/ISO 17034