missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éther pétrolier, pour l’analyse des résidus de GC et de pesticides, >99,0% (isomères C5 et C6), Solstice

Numéro de catalogue. 6001170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 L
Emballage:
NOWPAK™ II retournable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
6001170 20 L NOWPAK™ II retournable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 6001170 Fournisseur Solstice Code fournisseur NS31720

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 8032-32-4
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide

Spécifications

Nom ou substance chimique Petroleum Ether
Nom Remarque B &J Brand™, pour l’analyse des résidus de GC et de pesticides, >99,0% (isomères C5 & C6)
CAS % maximal 100.0000%
Densité 0.64 g/cm3
Quantité 20 L
Point d’éclair −18 °C
Emballage NOWPAK™ II retournable
Numéro UN UN1268
Point d’ébullition 35 °C à 60 °C
Pourcentage de pureté >99%
Niveau GC/Analyse des résidus de pesticides
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
ShelfLife 547 jours à partir de la date de fabrication
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Petroleum distillates, n.o.s.