Learn More
Éther pétrolier 35/60, ACS
Description
L’éther pétrolier est principalement utilisé par les compagnies pharmaceutiques et dans le processus de fabrication. C’est un hydrocarbure léger utilisé principalement comme solvant non polaire. L’extrait des parties aériennes des conyzoïdes ageratum dans l’éther pétrolier joue un rôle essentiel pour l’isolement du sigmasterol et du bêta-sitosterol. L’alcool brut du pétrole et les extraits de méthanol jouent également un rôle important pour le dépistage de l’activité antimicrobienne de l’écorce de la tige, des feuilles et des racines du ficus thoningii.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Petroleum ether 35/60 |
| Couleur | Incolore |
| Aspect | Liquide incolore |
| Densité | 0.64 |
| Quantité | 4 L |
| Point d’éclair | -49 °C (-57 °F) |
| Point d’inflammation | 250 °C (482 °F) |
| Odeur | Semblable au pétrole |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.363 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H225-H304-H315-H319-H336 |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 3; Packaging Group: II |
| EINECSNumber | 232-453-7 |
| RTECSNumber | OI6180000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche