missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentasodium Diéthylénetriaminepentaacétate (environ 40% en eau, environ 1,0mol/L), TCI America™

Numéro de catalogue. D187025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D187025G 25 g
D1870500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D187025G Fournisseur TCI America Code fournisseur D187025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 140-01-2
Formule moléculaire C14H18N3Na5O10
Poids moléculaire (g/mol) 503.26
Numéro MDL MFCD00051016
Clé InChI LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
Synonyme pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d
PubChem CID 8779
Nom de l’IUPAC pentasodium 2-[bis({2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyle})amino]acétate
SOURIRES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Pentasodium Diethylenetriaminepentaacetate (ca. 40% in Water, ca. 1.0mol/L)
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 503.26
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-1274
TSCA Oui