missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Penta-O-acétyl-alpha-D-glucopyranose 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. G022525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G022525G 25 g
G0225250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. G022525G Fournisseur TCI America Code fournisseur G022525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 604-68-2
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Numéro MDL MFCD00064071,MFCD00064081
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
PubChem CID 2723636
Nom de l’IUPAC [3,4,5,6-tétrakis(acétyloxy)oxan-2-yl]acétate de méthyle
SOURIRES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Penta-O-acetyl-alpha-D-glucopyranose
Point de fusion 113 °C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 390.34
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (8)-0053
TSCA Oui