missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ PEG 6000, Grade en biologie moléculaire, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 5288771KG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
5288771KG 1 kg Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 5288771KG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 5288771KG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity grade polymer tested for the absence of DNase, proteases, and RNase for sensitive molecular biology applications.

Identifiants chimiques

Synonyme Polyethylene Glycol 6000

Spécifications

Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Emballage Bouteille en verre
Niveau Molecular Biology