missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Plaque PCR, 96 puits, segmentée, semi-jupe, Sustain™ série
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FERAB0900SS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 plaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERAB0900SS 25 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERAB0900SS Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0900SS

La Thermo Scientific série Sustain Plate, segmentée à 96 puits et semi-jupe, offre une rigidité et un espace supérieurs pour le codage à barres. Le design segmenté breveté de cette plaque permet de la découper en sections de 24 et 48 puits.

La Thermo Scientific série Sustain Plate, segmentée à 96 puits et semi-jupe, offre une rigidité et un espace supérieurs pour le codage à barres. Le design segmenté breveté de cette plaque permet de la découper en sections de 24 et 48 puits.

Caractéristiques et avantages

  • La conception—brevetée de plaques segmentées permet de découper les plaques en sections de 24 et 48 puits
  • La semi-jupe—ajoute de la rigidité et permet l’étiquetage ou le codage à barres
  • Un rebord—surélevé autour de chaque puits permet un scellement sécurisé et des protections contre l’évaporation
  • Angle coupé : H12
  • 0,3 mL de volume maximal de puits (lorsqu’utilisé avec adhésif ou scellants thermiques)
  • Scellable à l’aide de films adhésifs et de feuilles d’aluminium, de joints thermiques, ainsi que de bandes de capuchons plates et bombées
  • Sans inhibiteurs certifiés de DNase, RNase, ADN humain et PCR

Une percée dans la technologie PCR durable

Thermo Scientific Les plastiques PCR de la série Sustain représentent une percée dans notre offre de produits PCR et PCR quantitative (qPCR) qui va au-delà de la fourniture de données PCR précises et reproductibles. Elles représentent notre engagement à intégrer des pratiques plus durables dans nos processus de fabrication, sans compromettre la qualité ou la performance du produit. Nos plastiques PCR de la série Sustain sont fabriqués selon ISO les directives 9001 dans une salle blanche de classe 100 000, à partir d’un polypropylène vierge de qualité médicale biobasé qui est chimiquement et moléculairement identique à nos plastiques PCR existants Thermo Scientific . Ces produits sont soutenus par la certification du système international de certification en durabilité et carbone (ISCC), reconnu mondialement. Cette approche plus écologique équivaut à 1,96 fois moins d’émissions équivalentesCO2 par kg de résine polypropylène bio-d’origine comparée à la résine polypropylène traditionnelle à base de combustibles fossiles.

Détails supplémentaires sur le produit

  • Des parois uniformes et ultra-minces permettent un transfert de chaleur maximal et constant pour une performance aussi élevée de chaque échantillon
  • Chaque puits est inspecté visuellement et testé électrostatiquement pour détecter des défauts et des contaminants, et chaque lot est soumis à un test de cycle PCR pour évaluer l’étanchéité
  • Fabriqué à partir de matières premières biocirculaires de deuxième génération, chimiquement et moléculairement identiques à nos plastiques PCR existants Thermo Scientific

Spécifications

Code-barres Codes à barres personnalisés disponibles
Certifications/Conformité Sans inhibiteurs certifiés de DNase, RNase, ADN humain et PCR
Format SBS Standard
Autoclavable Autoclavables
Couleur Naturel
Modèle de jupe Semi
Matériau Polypropylène
Nb de puits 96
Caractéristiques vertes Moins de déchets, matériaux renouvelables
Quantité 25 plaques