missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eriochrome TS NOIR, (U.S.P. Test Solution), Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18602435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18602435 500 mL Bouteille en verre ambrée
18602434 100 mL Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18602435 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur E148500ML
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

E-148, 1787-61-7

Spectrum™ Le TS chimique Eriochrome noir, (Solution d’essai U.S.P.) est une solution, parfois désignée avec "TS ou solution" d’essai, préparée selon les spécifications de la USP Convention pharmacopéenne, dans le but de réaliser USP des tests et des tests du formulaire national.

Identifiants chimiques

CAS 1787-61-7 , 67-56-1
Formule moléculaire C20H12N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Numéro MDL MFCD00003935
Clé InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Nom de l’IUPAC sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazine-1-ylidène]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphtalène-1-sulfonate
SOURIRES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Eriochrome Black TS
CAS % maximal 0.1%, 99.9%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Numéro UN UN1230
Couleur Bleu foncé
Quantité 500 mL
Niveau Solution chimique