Learn More
Gibco™ PBS, pH 7.4

Description
Gibco La solution saline tamponnée au phosphate (PBS), dont le pH est de 7,4, est une solution saline équilibrée largement utilisée dans diverses applications de culture cellulaire. Ce produit est spécialement formulé sans calcium, magnésium, ni rouge de phénol, ce qui le rend idéal pour un large éventail de procédures en laboratoire.
Caractéristiques principales
- Sans calcium ni magnésium— : l’absence de calcium et de magnésium empêche l’adhésion et l’agrégation indésirables des cellules, ce qui est essentiel lors de la dissociation cellulaire et de la cytométrie en flux.
- Sans rouge de phénol— : l’absence de rouge de phénol garantit qu’il n’y a aucune interférence avec les mesures optiques et prévient tout effet potentiel sur la physiologie cellulaire.
Applications
- Lavage des cellules avant dissociation— : le PBS est couramment utilisé pour rincer les cellules avant la dissociation enzymatique afin d’éliminer les agents chélateurs du milieu.
- Transport de cellules ou de tissus— : le PBS fournit un environnement stable aux cellules ou aux tissus pendant le transport.
- Dilution des cellules pour le comptage— : le PBS est utilisé pour diluer les suspensions cellulaires afin d’obtenir un comptage précis.
- Préparation de réactifs— : le PBS sert de tampon lors de la préparation de divers réactifs.
Pourquoi choisir le PBS plutôt que le DPBS?
- Simplicité— Le PBS est une formulation plus simple que la solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS), qui comprend des composants supplémentaires comme le chlorure de potassium et qui peut être formulée avec ou sans calcium, magnésium, glucose et pyruvate. Cette simplicité fait du PBS un choix polyvalent pour les applications générales de culture cellulaire.
- Applications spécifiques— : le PBS est privilégié lorsque la présence de potassium ou d’autres additifs dans le DPBS pourrait interférer avec les résultats expérimentaux.
Pourquoi choisir un pH de 7,4 plutôt qu’un pH de 7,2
- Pertinence physiologique— : un pH de 7,4 est plus proche du pH physiologique du sang humain, ce qui le rend plus approprié pour maintenir l’état naturel des cellules pendant les expériences. Ce pH est particulièrement important pour les applications impliquant des cellules de mammifères.
Pourquoi choisir le PBS Gibco, pH 7,4
- Qualité et fiabilité— : la fabrication du PBS Gibco, pH 7,4, est conforme aux BPF (cGMP) selon la norme ISO 13485, assurant des normes élevées de qualité et de constance.
- Essais approfondis— : des essais de libération de lot portant sur l’osmolalité, le pH, la stabilité, les endotoxines et la stérilité garantissent la qualité du produit.
- Historique éprouvé— : les produits de culture cellulaire Gibco bénéficient d’une réputation bien établie dans la communauté scientifique, de nombreuses publications citant l’utilisation du PBS Gibco, témoignant de son acceptation et de la confiance qu’il inspire aux chercheurs.
Gibco Le PBS, pH 7,4, est une solution fiable et de haute qualité pour diverses applications. Sa formulation sans calcium, magnésium et rouge de phénol le rend polyvalent et adaptée à des besoins expérimentaux spécifiques. Choisir le PBS Gibco garantit constance, qualité et soutien d’une marque reconnue dans la communauté scientifique.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phosphate Buffered Saline (PBS) |
| Couleur | Transparent |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Lavage des cellules avant dissociation; Dilution des cellules pour le comptage et préparation de réactifs; Transport de cellules ou de tissu |
| pH | 7.4 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produit | Gibco |
| Quantité | 6 x 1000 mL |
| Type de solution | Solution séline tamponnée au phosphate |
| Emballage | Bouteille |
| Afficher plus de résultats |
À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ni administrer directement à des êtres humains ou à des animaux.