missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Innovatek Medical Inc. Patient Belonging Bags with Fold Handles

Numéro de catalogue. 361070690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
20 x 20 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
361070690 20 x 20 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361070690 Fournisseur Innovatek Medical Inc. Code fournisseur 4040PB2020FH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Collect, transport, identify, and store patient belongings with bilingual fold-handle bags and a write-on ID surface.

  • Bags with fold handles
  • 2 mil plastic thickness
  • Hangs from a wheelchair or gurney
  • Write-on surface for patient identification
  • Bilingual English/French design
  • 250 bags per case

Spécifications

Autoclavable Not Autoclavable
Type de bouchon Open Top
Couleur White with Blue Print
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Patient's Belongings
Matériau Plastic
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x P) 20 x 20 in.
Longueur (impériale) 20 in.
Largeur (impériale) 20 in.
Type de produit Patient Belongings Bag
Capacité (impériale) 10 to 15 lb.
Longueur (métrique) 20 in.
Largeur (métrique) 20 in.
Épaisseur (métrique) 2 mil
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats