missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StatLab PathFlow Stainless Steel Mothership Base Mold

Numéro de catalogue. 22130517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gray
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
22130517 Gray
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22130517 Fournisseur StatLab Code fournisseur GBC601405C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

The PathFlow Stainless Steel Mothership Base Mold has extra deep side walls which allow wax to be decanted into the cassette without the risk of the usual 'leakage' of wax

  • Re-usable
  • Stops wax leakage
  • Stackable reducing storage space
  • Stainless steel for a lifetime of use
  • Dimensions: 60 x 45 x 8 mm
  • 5/Pk.

Spécifications

Type de produit Base Mold
Matériau Stainless Steel
Couleur Gray
Longueur (métrique) 60 mm
Largeur (métrique) 45 mm
Jetable Reusable