missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Path-ID™ Mix maître qPCR avec manuel

Numéro de catalogue. 4388644M
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
100 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
4388644M 500 réactions
4388643M 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 4388644M Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4388644M

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix est un mélange pratique d’enzymes, de tampons et de dNTP pour TaqMan™ la détection par PCR en temps réel basée sur la sonde des cibles d’ADN.

Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix est optimisé pour des cibles importantes en santé animale et pour fonctionner en présence d’inhibiteurs PCR. Le mélange est fourni dans un seul tube adapté à 100 réactions. À l’exception des amorces PCR et des sondes pour votre cible, le master mix contient tout ce dont vous avez besoin pour la PCR en temps réel, y compris :

  • AmpliTaq Gold™ ADN polymérase ultrapure thermostable conçue pour un démarrage à chaud automatique, afin de minimiser les produits PCR non spécifiques
  • Tampon optimisé et concentration de dNTP, pour une PCR fiable
  • Référence interne passive, basée sur un colorant propriétaire ROX™ , pour une analyse précise des données.

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage 2X qPCR Master Mix est stocké à –20 °C. L’eau sans nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Méthode de détection Exemple-échantillon
Forme Liquide
Format Tube
Méthode PCR qPCR
Polymérase AmpliTaq Gold Polymérases d’ADN
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) Système rapide 7500, Système 7500, Système rapide 7900HT, Système 7900HT, Système PCR rapide en temps réel appliqué Biosystems StepOnePlus™ , StepOne™ Mode standard, StepOnePlus™ Mode standard
Colorant de référence passive ROX (Pré-mélangé)
Gamme de produit Ambion, Path-ID
Type de produit Mix maître qPCR
Grade de qualité ou de pureté UP (Ultra Pure)
Quantité 500 réactions
Suffisant pour 500 réactions
À utiliser avec (application) Santé animale, Détection des agents pathogènes
Démarrage à chaud Démarrage à chaud intégré
Nb de réactions 500 réactions
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.