missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huile de paraffine, pour la spectroscopie infrarouge, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111015583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111015583 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111015583 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 76235500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’huile de paraffine résiste à l’eau. Il est largement utilisé comme agent démougant, lubrifiant, antifoamant et aussi comme composant de revêtement.

Identifiants chimiques

Numéro MDL MFCD00131611

Spécifications

Point de fusion -24 °C
CAS 8012-95-1
Point d’ébullition 300 °C
Point d’éclair 215 °C - Coupe fermée
Quantité 500 mL
Niveau Pour la spectroscopie IR
RTECSNumber PY8030000