missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAR 98.0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A50015G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A50015G 5 g
A50011G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A50015G Fournisseur TCI America Code fournisseur A50015G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1141-59-9
Formule moléculaire C11H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.212
Numéro MDL MFCD00006256
Clé InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonyme 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
Nom de l’IUPAC (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SOURIRES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O

Spécifications

Nom ou substance chimique PAR [=4-(2-Pyridylazo)resorcinol] [Spectrophotometric reagent for transition metals]
Quantité 5 g
Numéro UN 2811
Poids de formule 215.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline