missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium, poudré 99+, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1192250001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1192250001 1 g Bouteille en verre
M1192250005 5 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M1192250001 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.19225.0001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom de l’IUPAC Palladium
SOURIRES [Pd]

Spécifications

Nom ou substance chimique Palladium
Aspect Poudre grise
Quantité 1 g
Odeur Inodore
Emballage Bouteille en verre
Forme Poudre
Poids de formule 106.4