missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium ICP Standard, 10,000 ppm Pd in 10% HCl, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. p-3252021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Emballage:
Natural LDPE Bottle
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Emballage
PPD10KH50 Natural Poly Bottle
PPD10KH100 Natural LDPE Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PPD10KH50 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur PPD10KH50

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7440-05-3 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom de l’IUPAC palladium
SOURIRES [Pd]

Spécifications

Nom ou substance chimique Palladium ICP Standard
Emballage Natural Poly Bottle
Notes sur la concentration ou la composition 10,000ppm Pd
CAS % minimum 67.0, 23.73, 0.67
CAS % maximal 70.0, 24.7, 0.7
Équivalent 1 mL = 10 mg Pd