missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium, 0.12%, Ruthenium, 0.12%; on 3mm alumina tablets, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AA4220609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4220609 10g
AA4220618 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA4220609 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 4220609

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Reduction of nitrogen oxides to N2 with H2 in the presence of CO and CO2

Identifiants chimiques

CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD03613602
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom de l’IUPAC palladium
SOURIRES [Pd]

Spécifications

Nom ou substance chimique Palladium
Quantité 10g
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.12%, Ruthenium, 0.12%; on 3mm alumin.a tablets
TSCA Yes
Recommended Storage Ambient temperatures