missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals PACAP (1-27), Humain, Ovine, Rat
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Species | Humain, Ovine, Rat |
| Purification Method | HPLC |
| Content And Storage | -30 °C à -10 °C |
| Format | Solide |
| Molecular Weight (g/mol) | 3147.64 |
| Product Type | PACAP (1-27), humain, ovine, rat |
| Quantity | 1 mg |
| Regulatory Status | RUO - usage de recherche seulement |
| Sequence | His-Ser-Asp-Gly-Ile-Phe-Thr-Asp-Ser-Tyr-Ser-Arg-Tyr-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Ala-Ala-Val-Leu-NH2 |
RUO – Usage réservé à la recherche