missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Xylène, Norme secondaire pharmaceutique, Matériel de référence certifié, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Pour l’identification qualitative seulement. Le produit est extrait de sources naturelles. La composition des acides gras varie d’un lot à l’autre.
Spécifications
Spécifications
| CAS | 106-42-3 |
| Pression de vapeur | 9 mmHg (20 °C) |
| Densité de vapeur | 3.7 (contre l’air) |
| Densité | 0,861 g/ml (à 20 °C) |
| Forme physique | Sympa |
| Formule linéaire | C6H4(CH3)2 |
| Numéro MDL | MFCD00008556 |
| Point de fusion | 12 °C à 13 °C |
| Point d’ébullition | 138 °C |
| Synonyme | 1,4-Dimethylbenzene |
| Afficher plus de résultats |