missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Tolunitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T0307500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T0307500G 500 g
T030725G 25 g
T0307100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. T0307500G Fournisseur TCI America Code fournisseur T0307500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 104-85-8
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.151
Numéro MDL MFCD00001827
Clé InChI VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
Nom de l’IUPAC 4-méthylbenzonitrile
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique p-Tolunitrile
Couleur Blanc
Point d’ébullition 218 °C
Quantité 500 g
Poids de formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (3)-1804
RTECSNumber XV0700000
TSCA Oui