missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Tolunitrile, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Tolunitrile |
| Point de fusion | 26 °C à 29 °C |
| Densité | 0.981 |
| Point d’ébullition | 217 °C |
| Point d’éclair | 85 °C (185 °F) |
| Odeur | Semblable à une amande |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 507386 |
| Indice de Merck | 14,9538 |
| Poids de formule | 117.15 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P332+P313-P342+P311-P362-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 203-244-8 |
| RTECSNumber | XV0700000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche