missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

sel de sodium à l’acide p-toluensulfonique, 90+%

Numéro de catalogue. AAA1933230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1933230 250 g
AAA1933218 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1933230 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1933230
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194,18 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 657-84-1
Formule moléculaire C7H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00798566,MFCD00064388
Clé InChI KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
Nom de l’IUPAC sodium; 4-méthylbenzènènsulfonate
SOURIRES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Quantité 250 g
Indice de Merck 14,9533
Poids de formule 194,19 (anhydre)
Pourcentage de pureté ≥90%
Hazard Category H319-H500
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P264b-P280i-P305+P351+P338
TSCA Oui

RUO – Usage réservé à la recherche