missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p,p'-Ditolylamine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D09505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D09505G 5 g
D095025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D09505G Fournisseur TCI America Code fournisseur D09505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 620-93-9
Formule moléculaire C14H15N
Poids moléculaire (g/mol) 197.281
Numéro MDL MFCD00059317
Clé InChI RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dimethyldiphenylamine, di-p-tolylamine, p,p'-ditolylamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl aniline, benzenamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl, bis 4-methylphenyl amine, 4,4-dimethyldiphenylamine, dip-tolylamine, di-p-tolylamin, di-p-tolyl-amine
PubChem CID 69293
Nom de l’IUPAC 4-méthyl-N-(4-méthylphényl)aniline
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C

Spécifications

Nom ou substance chimique p,p′-Ditolylamine
Point de fusion 79 °C
Point d’ébullition 330 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 197.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-1686
TSCA Oui