missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Nitrophénylphosphate sel disodique hexahydraté, >99%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10087850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10087850 50 g
ICN10087801 1 g
ICN10087805 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN10087850 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210087850

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4264-83-9
Formule moléculaire C6H4NNa2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 263.05
Numéro MDL MFCD00007319
Clé InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
SOURIRES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Couleur Du blanc au jaune
Fourchette de pourcentages d’essai >99%
Quantité 50 g
Nom de l’IUPAC Phosphate 4-nitrophényl disodique
Poids de formule 371
Forme physique Poudre cristalline