missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Dimethylamino)benzaldehyde ACS AR, Macron Fine Chemicals™

Numéro de catalogue. MK183625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Glass; 25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
MK183625 Glass; 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MK183625 Fournisseur Avantor Code fournisseur 183655

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique p-(Dimethylamino)benzaldehyde
CAS 100-10-7
Emballage Glass
Formule moléculaire C9H11NO
Numéro MDL MFCD00003381
Quantité 25g
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
SOURIRES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Nom de l’IUPAC 4-(dimethylamino)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
PubChem CID 7479
Poids de formule 149.19
Niveau ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats