missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Diméthylamino)benzaldéhyde ACS AR, Macron Fine Chemicals™

Numéro de catalogue. MK1836100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Emballage:
Verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MK1836100 100 g Verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MK1836100 Fournisseur Avantor Code fournisseur 183657

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nom de l’IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SOURIRES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique p-(Dimethylamino)benzaldehyde
Emballage Verre
Quantité 100 g
Poids de formule 149.19
Niveau ACS