Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Supplément sélectif Dermasel
Description
Oxoid Le supplément sélectif Dermasel est utilisé pour le médium Dermasel, partie no. CM0539B.
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Spécifications
Spécifications
| Description | Dermasel Selctv Supp. |
| Form | Lyophilisé |
| Product Type | Supplément sélectif |
| Quantity | 10/Pk. |
| Yield | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |