Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Supplément CDMN
Description
Oxoid Le supplément CDMN est utilisé pour la croissance de Clostridium difficile.
- Ajoutez à C. Base de gélose Difficile, réf. CM0601B
- Chaque flacon permet de fabriquer 500 mL de milieu
Spécifications
Spécifications
| Description | Supplément sélectif CDMN |
| Form | Lyophilisé |
| Product Type | Milieux de culture de microbiologie |
| Quantity | 10/Pk. |
| Yield | Chaque flacon permet de fabriquer 500 mL de milieu |