missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ Sachet de 3,5 L

Numéro de catalogue. OXCN0035A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
OXCN0035A 10/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. OXCN0035A Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CN0035A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Créez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des micro-organismes microaérophiles à l’aide du sachet Oxoid CampyGen de 3,5 L.

Créez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des micro-organismes microaérophiles à l’aide du sachet Oxoid CampyGen de 3,5 L.

  • Aucune eau ni catalyseur requis
  • Aucun gaz hydrogène produit
  • Pour une utilisation avec les bocaux anaérobies de 3.5 L Thermo Scientific Oxoid, réf. HP0011A, HP0031A

Spécifications

Catégorie CampyGen Sachet
Format Sachet générateur de gaz
Gamme de produit Thermo Scientific Oxoid
Quantité 10/Pk.
Volume (métrique) 3.5 L