missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Owl™ Systèmes d’électrophorèse verticale à double gel

Numéro de catalogue. OWP8DS2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) du tampon:
300 mL
Comprend:
Système complet
Système complet plus Caster
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) du tampon Comprend
OWP8DS2 300 mL Système complet
09518157B 300 mL Système complet plus Caster
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. OWP8DS2 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur P8 DS2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Coulez rapidement et facilement un ou deux gels dans le même appareil avec ces Thermo Scientific™ Owl™ systèmes d’électrophorèse verticale Dual-Gel.

Coulez rapidement et facilement un ou deux gels dans le même appareil en utilisant Thermo Scientific™ Owl™ des systèmes—d’électrophorèse verticale à double gel comprenant les systèmes à double gel P8DS, P9DS et P10DS.

Utilisation simple en six étapes :

  1. Sécurisez les cassettes en verre
  2. Versez l’agarose
  3. Branchez la auge spécialement conçue
  4. Solution de polyacrylamide coulée dans les cassettes
  5. Charger les échantillons
  6. Fais passer le gel

Caractéristiques :

  • Fabriqué à l’aide d’une technologie de fabrication acrylique éprouvée par le temps, offrant un système durable et durable
  • Le cœur de refroidissement central assure un refroidissement uniforme sur toute la surface du gel pour une résolution exceptionnelle et un bande claire
  • Le refroidissement s’effectue en faisant circuler le fluide à travers le noyau avec un circulateur externe ou de l’eau froide du robinet
  • Un mécanisme de serrage très simple rend le chargement des cassettes en verre et la plupart des gels préfabriqués des fabricants sans problème

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Électrophorèse SDS
  • La deuxième dimension de l’électrophorèse bidimensionnelle (2-D)
  • Électrophorèse de l’agarose
  • Électrophorèse native

Spécifications

Gamme de produit Hibou
Catégorie Système d’électrophorèse verticale à double gel
Dimensions du gel 10 x 8-10 cm
Comprend Système complet
Modèle P8DS
Volume (métrique) du tampon 300 mL
Longueur (impériale) 6,7 po
Longueur (métrique) du gel 8 à 10 cm
Largeur (impériale) 5,1 po.
Largeur (métrique) du gel 10 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats