missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citrate cuprique TS, alcalin, (solution test U.S.P.), Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18601906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
18601906 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18601906 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur C3071LT
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

C-307, 866-82-0

Spectrum™ Le CITRATE Cuprique chimique TS, alcalin, (U.S.P. Test Solution) est une solution, parfois désignée TS ou solution d’essai, qui est préparée selon les spécifications de la USP Convention pharmacopéenne, dans le but de réaliser USP des tests et des tests du formulaire national.

Identifiants chimiques

CAS 6132-04-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Nom de l’IUPAC trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydre
SOURIRES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Cupric Citrate TS
CAS % maximal 0.1%, 99.9%
Niveau USP
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 L
Forme physique Solution chimique