missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Posemètre de conductivité Orion Star™ A222

Numéro de catalogue. 13645531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Capteur de conductivité à 4 cellules
Non inclus
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de sonde
13645531 Capteur de conductivité à 4 cellules
13645529 Non inclus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13645531 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA2225

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mesurez de manière fiable la conductivité, le TDS, la salinité, la résistivité et la température avec ce compteur portatif de conductivité pour une analyse avancée du champ.

Enregistrez des mesures précises et fiables de conductivité, de solides dissous totaux (TDS), de salinité, de résistivité et de température avec le Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 Conductivity Portable Meter. Cet instrument est idéal pour un large éventail d’applications et pour l’analyse avancée de conductivité sur le terrain. Obtenez des relevés compensés de température à l’aide d’options linéaires, non linéaires ou EP avec des températures de référence de 15 °C, 20 °C ou 25 °C. Enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec l’horodatage et transférez via USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur. Le posemètre étanche assure des performances durables et robustes grâce à un boîtier classé IP67.

Ne laissez pas vos mesures au hasard lorsque vous analysez des échantillons à l'extérieur du laboratoire. Les compteurs portatifs de conductivité Orion Star A222 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial adapté à vos besoins dédiés aux tests de conductivité. Ce compteur portable étanche affiche des données critiques avec votre mesure, incluant la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.

  • Mesurer la conductivité, le TDS, la salinité ou la résistivité avec la température
  • Effectuez une calibration de conductivité à cinq points
  • Les valeurs de conductivité auto-variable offrent des lectures cohérentes sur toute la plage de mesure sans besoin de recalibrer
  • Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire ou hors conductivité avec des températures de référence de 15 °C, 20 °C ou 25 °C
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions claires à l’écran simplifie le fonctionnement
  • Capture de vos relevés critiques avec l’indicateur de stabilité de mesure et les modes – Auto-Read de lecture sélectionnables maintient une lecture stable et le mode continu affiche des relevés changeants avec l’option de maintien
  • Le journal de données recueille et fait des horodatages jusqu’à 1000 ensembles de mesures
  • La mémoire de compteur non volatile assure la protection de vos données et de vos réglages, même en cas de coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite le transfert de données vers un ordinateur via USB des connexions RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement robuste sur le terrain
  • Les kits de mesure comprennent un étui de champ rigide et une armure protectrice avec porte-électrodes, une sangle ajustable pour le poignet/ceinture et un support de mesure intégré
  • Les compteurs offrent des certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC Classe A, ainsi qu’une garantie de remplacement de 3 ans

Spécifications

Aperçu général Kit portatif de mesure de conductivité/TDS/salinité/résistivité Orion Star A222 avec DuraProbe capteur de conductivité à 4 cellules, solutions, blindage de mesure et boîtier de terrain
Résultats USB, RS232
Précision (conductivité) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre > 3 μS; 0,5% de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS
Comprend un compteur de conductivité Star A222 avec batteries; 013010MD DuraProbe sonde de conductivité époxy 4-sonde (K=0,475) avec câble de 3 mètres; 01100710 pochettes standard de conductivité 1413uS; 911110 Sachets de solution de rinçage; Étui rigide STARA-CS Star A Meter; Armure protectrice STARA-AR avec support d’électrode
Modes de mesure Conductivité, TDS, Salinité, Résistivité avec la température
Sondes compatibles Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec température intégrée
Constante de cellule 0,001 à 199,9 cm-1
Étalonnage Conductivité et température
Points d’étalonnage (conductivité) 5
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS minimum, auto-range jusqu’à 4 chiffres significatifs
Compensation thermique Linéaire, nLFn (eau ultra pure non linéaire) ou off
Température (métrique) de référence 15, 20, 25 °C
Gamme (salinité) 0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt
Résolution (salinité) 0,01 alimentation ou 0,01 ppt minimum, prise automatique
Précision (salinité) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre
Modes de mesure de la salinité Salinité pratique (psu)
Gamme (TDS) 0.001 to 200.0 ppt
Résolution (TDS) Minimum de 0,001 ppm, auto-révariation jusqu’à 4 chiffres significatifs
Précision (TDS) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre
Gamme de facteurs TDS Linéaire (0,02 à 9,99)
Plage de températures (métrique) -5 °C à +105 °C
Résolution (température) 0,1 °C (0,1 °F)
Précision (température) ±0,1 °C
Gamme (résistivité) 2 ohms à 100,0 mégohms
Sélection de la température Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de décalage de température à 1 point
Type d’écran Écran LCD graphique avec rétroéclairage
Option de rétro-éclairage Oui (Sélectionnable)
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les réglages du compteur
Points de données 1000 avec date et horodatage
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec Auto-Read mode mesure, manuel avec mode mesure continue
Détails de la gestion des données Transférer un seul point, une plage ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Sorties d’alarme Alarme de calibration due (fixe 12 heures)
Entrées MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec température intégrée)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Indice IP IP67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (vendu séparément, Cat. Non. 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 po)
Poids (métrique) 0.5 kg
Poids (impériale) 1.2 lb.
Garantie Jauge de 3 ans
Type de sonde Capteur de conductivité à 4 cellules
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, non condensant
Modèle Posemètre portatif Orion Star A222 pour conductivité/TDS/salinité/résistivité/température
Résolution (résistivité) 1 ohm ou 0,1 mégohm, auto-prise
Alimentation électrique 4 piles AA (incluses) ou adaptateur universel AC
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Clavier Complet avec des touches de fonction spécifiques à chaque menu et des touches de défilement/raccourci à double usage
Langues anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois; Portugais et coréen disponibles avec mise à jour logicielle, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese and Korean available with software update
Température (impériale) en fonctionnement 41 °F à 113 °F (ambiant)
Température (métrique) en fonctionnement 5 °C à 45 °C (ambiant)
Canaux 1
Catégorie Portable Conductivity Meter
Précision (résistivité) 0,5% de la lecture ±à 1 chiffre
Type de batterie 4 x AA (inclus)
Autonomie des piles 800 hr.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats