missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Posemètre de pH portatif Orion Star™ A221

Numéro de catalogue. 13645522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit alimentaire et boisson pour mesure de pH
Kit ORP pour mesureur de pH
Trousse standard de mesure de pH
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type
13645522 -
13303210 Trousse standard de mesure de pH
13303211 Kit ORP pour mesureur de pH
13303212 Kit alimentaire et boisson pour mesure de pH
13645524 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 13645522 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA2210

Mesurez de manière fiable le pH, mV, ORP et la température avec notre pHmètre portable pour une analyse avancée du terrain et des interfaces pour imprimantes ou ordinateurs.

Enregistrez des mesures précises et fiables du pH, mV, ORP et de la température avec le Thermo Scientific™ pH-mètre portatif Orion Star™ A221. Ce mesureur est idéal pour un large éventail d’applications et pour l’analyse avancée du pH sur le terrain. Effectuez une calibration du pH jusqu’à 5 points, enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de données avec l’horodatage et transférez facilement l’étalonnage et les journaux de données via USB RS232 vers une imprimante ou un ordinateur avec le logiciel Orion Star™ Com téléchargeable gratuitement. Le compteur étanche assure des performances durables et robustes en extérieur grâce à un boîtier classé IP67.

Ne laissez pas vos mesures au hasard lorsque vous analysez des échantillons à l'extérieur du laboratoire. Les pH-mètres portatifs Orion Star A221 sont conçus pour offrir la fiabilité dont vous avez besoin dans un ensemble convivial adapté à vos tests de pH dédiés. Ce compteur étanche et portable affiche des données critiques avec votre mesure, incluant la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité de la mesure, les informations sur l’étalonnage actif et l’état de la source d’alimentation.

  • Mesurez pH, mV, mV relatif ou ORP avec la température
  • Effectuez une calibration du pH jusqu’à 5 points en utilisant la reconnaissance automatique des tampons ou NIST les groupes tampons DIN avec la possibilité d’entrer manuellement des valeurs tampons personnalisées
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions claires à l’écran simplifie le fonctionnement
  • Capture de vos relevés critiques avec l’indicateur de stabilité de mesure et les modes — Auto-Read de lecture sélectionnables maintient une lecture stable et le mode continu affiche des relevés changeants avec l’option de maintien
  • Le journal de données recueille et fait des horodatages jusqu’à 1000 ensembles de mesures
  • La mémoire de compteur non volatile assure la protection de vos données et de vos réglages, même en cas de coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite le transfert de données vers un ordinateur via USB des connexions RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
  • Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement robuste sur le terrain
  • Les kits de mesure comprennent un étui de champ rigide et une armure protectrice avec porte-électrodes, une sangle ajustable pour le poignet/ceinture et un support de mesure intégré
  • Les compteurs offrent les certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC Classe A
  • Garantie de remplacement de 3 ans

Spécifications

AC Adapter Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VAC (vendu séparément, Cat. Non. 1010003)
Outputs USB, RS-232
Accuracy (mV) ±0,2 mV ou ±0,05% de la lecture, selon ce qui est le plus grand
Accuracy (pH) ±0.002
Alarm Output Alarme de calibration due (fixe 12 heures)
Backlight Option Oui (Sélectionnable)
Battery Life 800 hr.
Battery Type 4 x AA
Calibration pH, mV relatif (RmV), ORP et température
Calibration Points Mode relatif mV (RmV) à 1 point, mode ORP à 1 point
Certifications/Compliance CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Data Management Details Transférer un seul point, une plage ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Data Points 1000 avec date et horodatage
Description Posemètre de pH portatif Orion Star A221
Channels 1
Display Type Graphique LCD, rétroéclairé
IP Rating IP67
Measurement Modes pH, mV, Relatif mV, ORP avec température
Range (mV) ±2000,0 mV
Range (pH) -2 à 20
Resolution (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperature Range (Metric) -5,0 °C à +105,0 °C
Includes Mesure de pH Star A221, 4 piles AA, câble d’ordinateur
Inputs BNC (électrode pH ou ORP), pin-tip (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC)
Isopotential Point 7.000pH
Keypad Complet avec des touches de fonction spécifiques à chaque menu et des touches de défilement/raccourci à double usage
Languages anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois; Portugais et coréen disponibles avec mise à jour logicielle
Log Function Type Automatique avec Auto-Read mode mesure, manuel avec mode mesure continue
Memory La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les réglages du compteur
Methods 10 par canal avec protection par mot de passe
Model Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/Thermomètre portable
Power Supply 4 piles AA (incluses) ou adaptateur universel AC (vendu séparément)
Probe Type Électrode de pH, électrode ORP, électrode de référence à demi-cellule, sonde de température ATC (à acheter séparément)
Product Type Mesure de pH portable
Range (ORP) ±2000,0 mV
Range (Relative mV) ±2000,0 mV
Relative Humidity Range 5 à 85%, non condensant
Resolution (mV) 0.1mV
Stability Smart Stability et Smart Averaging
Temperature Accuracy ±0,1 °C
Temperature (English) Operating 41 °F à 113 °F (ambiant)
Temperature (Metric) Operating 5 °C à 45 °C (ambiant)
Temperature Probe Calibration Étalonnage de décalage de température à 1 point
Temperature Range (English) 22,0 °F à 221,0° °F
Temperature Resolution 0,1 °C, 0,1 °F
Temperature Selection Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC
Warranty Jauge de 3 ans
Dimensions (L x W x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 po x 3,9 po x 2,6 po.)
Weight (English) 1.2 lb.
Weight (Metric) 0.5 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats