missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Solutions de nettoyage par électrodes pH
Description
Restaurez la bonne performance des électrodes et prolongez la durée de vie des électrodes en utilisant Thermo Scientific™ Orion™ des solutions de nettoyage à pH dans des bouteilles prêtes à l’emploi.
Solutions de nettoyage :
- Les solutions sont identifiées par les lettres A, B, C et D; chaque lettre désigne une formulation unique
- La solution nettoyante A sert à éliminer les contaminants protéiques, la solution nettoyante B sert à éliminer
Specifications
Specifications
| Aperçu général | Solution D 4 x 2 oz. (4 x 60 mL) Bouteilles de solution nettoyante D pour l’élimination de l’huile et de la graisse, bécher et pipette |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode de pH |
| Catégorie | Solution nettoyante |
| Type de solution de remplissage | Élimination de l’huile et de la graisse (D) |
| À utiliser avec (application) | Les solutions restaurent la bonne performance de l’électrode et prolongent la durée de vie utile de l’électrode |
| Emballage | Flacon |
| Quantité | 4 x 60 mL |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.