missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Solutions de remplissage ISE

Numéro de catalogue. 13642951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 mL
5 x 60 mL
À utiliser avec (équipement):
Cadmium ISE, ISE calcique, ISE au fluor, ISE sulfurée
ISE Argent
ISE chlorure
ISE chlorure, ISE au cyanure, ISE principale, ISE argent/sulfure
ISE de sodium (faible en sodium)
ISE du bromure, Cupric ISE, ISE d’iodure
ISE d’ammoniac
ISE Sodium
ISE sur le dioxyde de carbone
ISE à l’ammonium
Nitrate ISE
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité À utiliser avec (équipement)
13642951 60 mL ISE d’ammoniac
13641846 5 x 60 mL ISE Sodium
13641847 5 x 60 mL ISE de sodium (faible en sodium)
13641903 5 x 60 mL ISE chlorure
13642576 5 x 60 mL ISE à l’ammonium
13641953 5 x 60 mL Nitrate ISE
13642632 5 x 60 mL Cadmium ISE, ISE calcique, ISE au fluor, ISE sulfurée
13642633 5 x 60 mL ISE chlorure, ISE au cyanure, ISE principale, ISE argent/sulfure
13641161 5 x 60 mL ISE du bromure, Cupric ISE, ISE d’iodure
13642634 5 x 60 mL ISE Argent
13641766 60 mL ISE sur le dioxyde de carbone
13641928 60 mL ISE d’ammoniac
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 13642951 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 951209

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la performance et prolongez la durée de vie de vos électrodes sélectives d’ions avec ces solutions de remplissage ISE.

Améliorez la performance et prolongez la durée de vie de vos électrodes sélectives d’ions avec Thermo Scientific™ Orion™ des solutions de remplissage ISE. Ces solutions sont spécialement formulées pour fonctionner avec les électrodes sélectives d’ions recommandées et empêcher les interférences d’électrodes de remplir la solution.

Caractéristiques :

  • Les solutions de remplissage/entretien sont destinées à être utilisées avec Thermo Scientific™ Orion™ des électrodes sélectives d’ions (ISE)
  • Les solutions optimales Result™ de remplissage ISE sont spécialement conçues pour les Ionplus™ électrodes sélectives d’ions en série

Informations de commande :

  • Emballé en ensemble de cinq bouteilles de 2 oz. (5 x 60 mL) bouteilles, sauf Cat. Non. 951209, 951202 et 950202 emballés en un seul 2 oz. (60 mL) bouteille et Cat. Non. 954602 emballé en une seule pièce de 1,6 oz. Bouteille (50 mL)

Remarque :

Le numéro de pièce suivant a été changé en raison d’une récente mise à niveau du système :

Ancien numéro de pièce : 900018

Nouveau numéro de pièce : 900018-WA

Veuillez utiliser le nouveau numéro de pièce lors de la commande ou de la demande d’un devis. Les anciens et nouveaux numéros de pièce sont interchangeables dans les fichiers du certificat d’analyse et de la fiche de données de sécurité des matériaux (MSDS).

Spécifications

Aperçu général Solution de remplissage pour l’ISE haute performance à l’ammoniac
À utiliser avec (équipement) ISE d’ammoniac
Catégorie Solution de remplissage ISE
Quantité 60 mL

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.