missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Normes d’étalonnage ISE

Numéro de catalogue. 15412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Noms des analytes ou des composants:
Ammonia
Bromide
Calcium
Carbon Dioxide
Chloride
Chloride and Sodium
Cupric
Fluoride
Iodide
Lead
Low Fluoride
Nitrate
Potassium
Residual Chlorine
Sodium
Sodium Known Addition
Sulfate Standard for Lead ISE
Water Hardness
Concentration:
0,1 M KNO3
0,5 ppm avec TISAB II et 5 ppm avec TISAB II
0,5 ppm avec TISAB le II
1 ppm avec TISAB II
1 ppm avec TISAB II et 10 ppm avec TISAB II
10 ppm
10 ppm avec TISAB II
100 ppm
1000 ppm
1000 ppm avec ISA
2 ppm avec TISAB II
0.1 M
0.1M
1M
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Noms des analytes ou des composants Concentration
15412 Fluoride 2 ppm avec TISAB II
13641923 Ammonia 0.1M
13641924C Ammonia 1000 ppm
1329998 Ammonia 100 ppm
13641866 Bromide 0.1M
13641811 Calcium 0.1 M
13641768 Carbon Dioxide 0.1 M
13641769 Carbon Dioxide 1000 ppm
13641876 Chloride and Sodium 0.1 M
1329987 Chloride 1000 ppm
13641877 Chloride 100 ppm
13641824 Residual Chlorine 100 ppm
13641835 Cupric 0.1 M
13641871 Fluoride 0.1 M
13641872 Fluoride 100 ppm
13641752 Fluoride 10 ppm avec TISAB II
15411 Fluoride 1 ppm avec TISAB II
13301140 Fluoride 0,5 ppm avec TISAB le II
13641879 Fluoride 1 ppm avec TISAB II et 10 ppm avec TISAB II
13301142 Low Fluoride 0,5 ppm avec TISAB II et 5 ppm avec TISAB II
13641869 Iodide 0.1 M
13641773 Lead 0.1 M
13641774 Sulfate Standard for Lead ISE 0.1 M
13641888 Nitrate 0,1 M KNO3
13641910 Nitrate 1000 ppm
13641924 Nitrate 100 ppm
13641917 Potassium 0.1 M
13641747 Sodium 1000 ppm
13641909 Sodium 100 ppm
13641948 Sodium 10 ppm
13641787 Sodium Known Addition 1000 ppm avec ISA
13641786 Sodium Known Addition 1M
13641862 Water Hardness 100 ppm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Numéro de catalogue. 15412 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 040907

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Prendre des mesures ISE reproductibles avec Thermo Scientific™ Orion™ les étalonnages ISE. À utiliser avec des électrodes sélectives d’ions, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.

Prenez des mesures précises et reproductibles de la concentration d’ions en calibrant votre électrode sélective ionique avec des normes d’étalonnage ISE de haute qualité Thermo Scientific™ Orion™ . Utilisez ces étalons avec des électrodes incluant l’ammoniac, le chlorure, le fluorure, le nitrate, le potassium, l’argent, le sodium et le sulfure. Les étalonnages Orion sont NIST traçables et fabriqués selon ISO les normes de qualité 9001.

Toutes les normes sont des bouteilles de 1 pinte (475 mL), sauf indication contraire.

Spécifications

Aperçu général Norme fluorure
Emballage 1 bouteille
Certificat d’analyse Oui
Notes sur la concentration ou la composition Plage d’acceptation C of A : 1,00 ppm +/- 0,02 ppm de fluorure (prémix 50:50 du Standard à TISAB II)
Traçabilité NIST Oui
Gamme de produit Électrodes sélectives d’ions fluorure incluant 9609BNWP, 9409BN, 9409SC
Noms des analytes ou des composants Fluoride
Concentration 2 ppm avec TISAB II
Couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Électrode sélective d’ions fluorure
Type de solution Norme d’étalonnage
Catégorie Norme d’étalonnage
Quantité 475 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.