missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Adaptateurs BOD pour sondes polarographiques à oxygène dissous
Description
Aider à assurer une performance correcte et optimale de la sonde avec Thermo Scientific™ Orion™ des adaptateurs BOD pour les sondes Polarographiques à oxygène dissous. Les adaptateurs incluent un entonnoir à agitation et un manche adaptateur d’électrode pour la bouteille BOD.
Garantie : Prête à l’emploi.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Pour utilisation avec les 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A, 083005 |
| À utiliser avec (équipement) | Sondes DO de la série Orion 830A |
| Catégorie | Adaptateur BOD |
| Comprend | Entonnoir d’agitation et manchon adaptateur d’électrode |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.