Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Réactifs de chimie IV
Description
Minimisez les risques de mesures inadéquates et de contamination par Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ des réactifs chimiques IV, contenus dans des fioles auto-remplissables. Utilisez ces réactifs avec le Orion™ AQUAfast colorimètre AQ4000 pour simplifier la préparation et les tests de l’échantillon. Les ampoules auto-test contiennent une quantité prémesurée de réactif liquide et se remplissent facilement avec le bon volume d’échantillon pour un mélange simple et rapide de l’échantillon et du réactif. Chaque ampoule contient un Auto-ID code-barres lu par le colorimètre AQ4000 et utilisé pour identifier automatiquement le paramètre de test et initier le test.
- Non. de tests : 30
- La constance et la reproductibilité sont améliorées avec AQUAfast des ampoules et un AQ4000 mètre
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ Élimine les erreurs de mesure
Specifications
Specifications
| Catégorie | Ammoniac |
| Formats de réactif test | Ampoule |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre Orion AQUAfast AQ4000 |
| Aperçu général | AQUAfast Ampoules d’ammoniaque ULR Auto-ID , paquet de 30 |
| Comprend | 30 Auto-ID ampoules |
| Méthode | Salicylate |
| À utiliser avec (application) | Équipements colorimétriques d’essai de l’eau et des eaux usées |
| Accessoires recommandés | AQUAfast Zéro kit de fioles Auto-Test (Cat. Non. AQ4ZER) |
| Plage | 0,2 à 3 mg/L N |
| Quantité | 30 ampoules |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.