Learn More
Organotins dans l’eau, Matériel de test de compétence WP, MilliporeSigma™ Supelco™
Numéro de catalogue. 111017331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
2 mL
Numéro de catalogue. Quantity
111017331 2 mL
1 options
Numéro de catalogue. 111017331 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur PE15662ML
Cet échantillon de test de compétence est produit conformément à la norme ISO/IEC 17043:2010. Toute l’information concernant l’utilisation de ce matériel se trouve dans le dossier de rapport fourni pour chaque échantillon.
Cet échantillon de PT est emballé sous forme de concentré de 1,5 mL. Le solvant de cet échantillon est le méthanol. L’échantillon de PT n’est pas conservé. L’échantillon doit être stocké à 2-8ºC. La concentration de l’analyte est de 0,5 à 50 ng/L. Préparation de l’échantillon Laissez le concentré de l’ampoule s’équilibrer à la température ambiante. Remplissez une fiole volumétrique de classe A de 1000 mL avec 950 mL d’eau de réactif libre organique. Ouvrez l’ampoule PE1566-2ML et pipetez exactement 1,0 mL du concentré dans la fiole. Apportez la fiole à volume avec de l’eau réactive. Bouchez la fiole et mélangez bien. Cela représente l’échantillon à analyser
Spécifications
Packaging Ampoule
Quantity 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tributyltin (TBT) 0.500 - 50.0 ng/L; Tin, total organic 0.000 - 500 ng/L; Tributylethyl tin 0.500 - 50.0 ng/L; Triphenyltin (TPhT) 0.500 - 50.0 ng/L