missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ OpenArray™ AccuFill™ Conseils du système

Numéro de catalogue. 4458107
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 boîte
10 boîtes
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
4458107 10 boîtes
4457246 1 boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 4458107 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4458107

Voici une boîte de conseils à utiliser avec le OpenArray™ AccuFill™ système, qui fait partie de la OpenArray™ plateforme PCR en temps réel.

Puisque AccuFill les pourboires ont une durée de conservation plus courte que OpenArray les assiettes, nous vous recommandons d’aligner votre quantité de commande avec votre débit estimé OpenArray . À propos de la OpenArray plateforme de PCR en temps réel : La OpenArray plateforme de PCR en temps réel offre un génotypage basé sur la PCR et une analyse de l’expression génique de centaines à milliers d’échantillons et d’analyses par jour. Les chercheurs peuvent analyser jusqu’à 144 échantillons sur une seule OpenArray plaque. Trois OpenArray plaques peuvent être cyclées et imagées simultanément sur l’instrument OpenArray™ PCR en temps réel, offrant des résultats à haut débit avec facilité. Le flux de travail du système effectue des cycles thermiques et des images fluorescentes des OpenArray plaques. Les résultats sont capturés sur l’ordinateur externe, et le logiciel d’analyse OpenArray permet aux chercheurs de consulter des données d’essai spécifiques.

Puisque AccuFill les pourboires ont une durée de conservation plus courte que OpenArray les assiettes, nous vous recommandons d’aligner votre quantité de commande avec votre débit estimé OpenArray.

À propos de la OpenArray Plateforme de PCR en temps réelLa OpenArray plateforme de PCR en temps réel offre le génotypage basé sur la PCR et l’analyse de l’expression génique de centaines à milliers d’échantillons et d’analyses par jour.
Les chercheurs peuvent analyser jusqu’à 144 échantillons sur une seule OpenArray plaque. Trois OpenArray plaques peuvent être cyclées et imagées simultanément sur l’instrument OpenArray™ PCR en temps réel, offrant des résultats à haut débit avec facilité. Le flux de travail du système effectue des cycles thermiques et des images fluorescentes des OpenArray plaques. Les résultats sont capturés sur l’ordinateur externe, et le logiciel d’analyse OpenArray permet aux chercheurs de consulter des données d’essai spécifiques.

Plateforme
complète La OpenArray plateforme PCR en temps réel comprend :
• OpenArray Images d’instruments—PCR en temps réel : trois OpenArray plaques simultanément
• AccuFill OpenArray Système—charge des échantillons dans OpenArray les plaques Station OpenArray™ •
de scellage—de boîtier Scellés plaques OpenArray accessoires•
OpenArray d’instruments (y compris système PC)
• OpenArray™ Logiciel
• OpenArray™ d’analyse de génotypage Logiciel d’analyse PCR en temps réel

Spécifications

Format Conseils
Content And Storage Chaque Pk. contient 10 boîtes de AccuFill™ pourboires, avec 384 pourboires par boîte.
For Use With (Equipment) OpenArray™
Product Line AccuFill, OpenArray
Product Type Astuce du système
For Use With (Application) PCR en temps réel (qPCR)
Quantity 10 boîtes

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.