missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
oméga-Heptalactam 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | omega-Heptalactam |
| CAS | 673-66-5 |
| Formule moléculaire | C7H13NO |
| Quantité | 5 g |
| Numéro MDL | MFCD00003271 |
| Synonyme | 2-azacyclooctanone, enantholactam, omega-heptalactam, 2-perhydroazocinone, oenantholactam, 7-heptanelactam, octahydroazocin-2-one, 2 1h-azocinone, hexahydro, azacyclooctan-2-one, suberonisoxim |
| Clé InChI | CJYXCQLOZNIMFP-UHFFFAOYSA-N |
| SOURIRES | O=C1CCCCCCN1 |
| Nom de l’IUPAC | Azocan-2-1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 127.19 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CN4810000 |
| TSCA | Non |