missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Olympus 2X Objective, apochromat, LWD

Numéro de catalogue. 12563660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
12563660 À l’unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12563660 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AMEP4751

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cet objectif apochromatique est idéal pour les applications les plus exigeantes, notamment pour capturer des images couleur en lumière blanche. Il s’agit d’un objectif à longue distance de travail (LWD) optimisé pour l’imagerie des lames, des plats et flasques de culture cellulaire, ainsi que des plaques micro-titrantes.

Tous les objectifs Olympus sont compatibles avec EVOS les systèmes d’imagerie cellulaire et offrent des performances optiques exceptionnelles, de la lumière visible à la lumière infrarouge proche. Le choix étendu des EVOS objectifs Olympus répond aux besoins couvrant tout le spectre des grossissements et des spécifications optiques.

Caractéristiques supplémentaires de cet objectif Olympus :

  • Grossissement : 2X
  • Ouverture numérique : 0,08
  • Distance de travail : 6,22 mm

Qualité d’image

Les objectifs de microscope peuvent être les composants les plus importants d’un microscope optique, car ils sont responsables de la formation primaire de l’image. La qualité de l’image est cruciale pour le succès expérimental et une exigence pour la publication. Les objectifs Olympus sont largement reconnus pour leur qualité et leur performance sur tout le spectre visible jusqu’à la lumière proche infrarouge. La large sélection d’objectifs EVOS Olympus vous offre une gamme d’options pour vos besoins en imagerie.

Classes Objectifs

Les objectifs achromatique sont parfaits pour des applications générales, avec une correction standard de la couleur et de la mise au point.

Les objectifs de fluorite offrent une excellente résolution et sont fabriqués avec des ouvertures numériques plus élevées que les objectifs achromate, ce qui permet un signal de fluorescence plus brillant et une imagerie à contraste plus élevé. La qualité optique plus élevée réduit grandement les aberrations optiques, et les corrections de couleur et de mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromates. Les objectifs en fluorite sont idéalement adaptés aux applications de fluorescence et de lumière transmise exigeante, où le contraste plus élevé les rend idéaux pour l’imagerie des couleurs.

Les objectifs apochromates sont fabriqués avec les plus hauts niveaux de résolution, de luminosité fluorescente et de contraste; Les aberrations chromatiques sont presque éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, particulièrement à des grossissements de 60x et plus. Les objectifs apochromatiques sont le meilleur choix pour la capture d’images couleur en lumière blanche.

Objectifs de contraste en champ clair versus contraste de phase

Le champ clair est la forme la plus basique de microscopie optique et se réalise par absorption de lumière par échantillon. Une zone de densité plus élevée dans un échantillon absorbera plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones. Les objectifs à contraste de phase sont les plus utiles pour les spécimens translucides difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par le passage de la lumière à travers un échantillon translucide, en changements de luminosité (c’est-à-dire le contraste).

Longue distance de travail versus objectifs corrigés par la couverture

Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés pour une utilisation à travers des navires ayant une épaisseur nominale de paroi de 0,9 à 1,5 mm. Cela inclut des vaisseaux couramment utilisés en culture cellulaire et dans les tests cellulaires, tels que les lames, les plats et flasques de culture cellulaire, les plaques de micro-titrage, etc. Les objectifs corrigés par couvercle sont optimisés pour une utilisation via des cache-couches #1,5 (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un rapport grossissement/NA plus élevé et offrent une résolution supérieure comparée aux objectifs LWD.

Spécifications

Catégorie Objectif
Gamme de produit EVOS
À utiliser avec (équipement) EVOS™ Système d’imagerie à noyau XL, EVOS™ Système d’imagerie couleur FL, EVOS™ Système d’imagerie XL, EVOS™ Système d’imagerie FL, EVOS™ Système d’imagerie automatique FL
Comprend Vases, lames, plats de culture cellulaire, fioles, Microtiter assiettes de puits
Type de verre Apochromatie
Grossissement 2X
Quantité À l’unité
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante