missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octénidine Dihydrochlorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O03885G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O03885G 5 g
O03881G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. O03885G Fournisseur TCI America Code fournisseur O03885G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 70775-75-6
Formule moléculaire C36H62N4
Numéro MDL MFCD01938808

Spécifications

Nom ou substance chimique Octenidine Dihydrochloride
Point de fusion 214 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 623.84
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline