missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octadécyltriméthoxysilane 85,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O025625ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O025625ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. O025625ML Fournisseur TCI America Code fournisseur O025625ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3069-42-9
Formule moléculaire C21H46O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 374.681
Numéro MDL MFCD00043060
Clé InChI SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
Nom de l’IUPAC Triméthoxy(octadécyl)silane
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique Octadecyltrimethoxysilane
Couleur Jaune
Point d’ébullition 170 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 374.68
Pourcentage de pureté ≥85,0% (GC)
Forme physique Liquide