missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octadécylbenzène 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. O01605G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
O01605G 5 g
O016025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. O01605G Fournisseur TCI America Code fournisseur O01605G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4445-07-2
Formule moléculaire C24H42
Poids moléculaire (g/mol) 330.60
Numéro MDL MFCD00048500
Clé InChI WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
PubChem CID 78187
Nom de l’IUPAC octadécylbenzène
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Octadecylbenzene
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 330.60
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (3)-0021
TSCA Oui