missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Isothiocyanate de tolyl, 98%

Numéro de catalogue. AAB2284522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2284522 100 g
AAB2284506 5 g
AAB2284514 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2284522 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2284522
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 614-69-7 | C8H7NS | 149,211 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 614-69-7
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.211
Numéro MDL MFCD00004802
Clé InChI JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
Nom de l’IUPAC 1-isothiocyanato-2-méthylbenzène
SOURIRES CC1=CC=CC=C1N=C=S

Spécifications

Nom ou substance chimique o-Tolyl isothiocyanate
Densité 1.115
Point d’ébullition 239 °C
Point d’éclair 107 °C (224 °F)
Odeur Âcre
Indice de réfraction 1.6361
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 878487
Sensibilité Sensible à l’humidité
Poids de formule 149.22
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H302+H312+H332-H317-H334
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H314-H318-H302-H312
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
EINECSNumber 210-390-6
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche