missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Tolyl 3,5-Xylyl Éther 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T22135G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T22135G 5 g
T221325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T22135G Fournisseur TCI America Code fournisseur T22135G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 196604-20-3
Formule moléculaire C15H16O
Poids moléculaire (g/mol) 212.292
Clé InChI YCAZRHVXMXMPEY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15324946
Nom de l’IUPAC 1,3-diméthyl-5-(2-méthylphénoxy)benzène
SOURIRES CC1=CC=CC=C1OC2=CC(=CC(=C2)C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique o-Tolyl 3,5-Xylyl Ether
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Synonyme 2,3′C,5′C-Trimethyldiphenyl Ether
Poids de formule 212.29
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide