missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Toluenethiol 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T028825ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T028825ML 25 mL
T0288100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T028825ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T028825ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 137-06-4
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004838
Clé InChI LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
Nom de l’IUPAC 2-méthylbenzène-1-thiol
SOURIRES CC1=CC=CC=C1S

Spécifications

Nom ou substance chimique o-Toluenethiol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 194 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 124.20
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber XT8750000
TSCA Oui