missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Phthalaldéhyde, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18612083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18612083 100 g Bouteille en verre ambrée
18612082 1 g Bouteille en verre ambrée
18612085 5 g Bouteille en verre ambrée
18612084 25 g Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18612083 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur P1139100GM
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 643-79-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Clé InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Benzène-1,2-dicarbaldehyde
SOURIRES O=CC1=CC=CC=C1C=O

Spécifications

CAS % maximal 1
Point de fusion 53° à 58 °C
Point d’ébullition 83 °C
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 100 g
Niveau Réactif
Forme physique Cristaux ou éclats

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.